8-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931617-1G OR931617-250MG
APOSOR931617-1GEA 143 EUR
APOSOR931617-1G APOSOR931617-250MG
8-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
8-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine
Formule: C₇H₈N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11846609
CAS nummer: 1239648-74-8