2-Chlorocarbonyl-2-methyl-propionic acid ethyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931629-1G OR931629-250MG OR931629-5G
APOSOR931629-1GEA 198 EUR
APOSOR931629-1G APOSOR931629-250MG APOSOR931629-5G
2-Chlorocarbonyl-2-methyl-propionic acid ethyl ester 95%
2-Chlorocarbonyl-2-methyl-propionic acid ethyl ester
Formule: C₇H₁₁ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01961298
CAS nummer: 64244-87-7