2,5-Dichlorophenethyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931635-10G OR931635-5G
APOSOR931635-10GEA 61.4 EUR
APOSOR931635-10G APOSOR931635-5G
2,5-Dichlorophenethyl alcohol 95%
2,5-Dichlorophenethyl alcohol
Formule: C₈H₈Cl₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038828
CAS nummer: 1875-87-2