(3-Methylpyridin-4-yl)methanamine dihydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931671-1G OR931671-250MG
APOSOR931671-1GEA 992 EUR
APOSOR931671-1G APOSOR931671-250MG
(3-Methylpyridin-4-yl)methanamine dihydrochloride 95%
(3-Methylpyridin-4-yl)methanamine dihydrochloride
Formule: C₇H₁₀N₂·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09910172
CAS nummer: 85127-50-0