3-Formyl-1H-indole-6-carbonitrile ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931695-1G OR931695-25G OR931695-5G
APOSOR931695-1GEA 0 EUR
APOSOR931695-1G APOSOR931695-25G APOSOR931695-5G
3-Formyl-1H-indole-6-carbonitrile ≥98%
3-Formyl-1H-indole-6-carbonitrile
Formule: C₁₀H₆N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06657155
CAS nummer: 83783-33-9