1-Vinyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931741-1G OR931741-250MG
APOSOR931741-1GEA 541 EUR
APOSOR931741-1G APOSOR931741-250MG
1-Vinyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Vinyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₆H₆N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12198430
CAS nummer: 864723-38-6