4-Bromo-5-methylisoxazole 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR931756-1G OR931756-250MG OR931756-5G
APOSOR931756-1GEA 214 EUR
APOSOR931756-1G APOSOR931756-250MG APOSOR931756-5G
4-Bromo-5-methylisoxazole 96%
4-Bromo-5-methylisoxazole
Formule: C₄H₄BrNO
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD13689016
CAS nummer: 7064-37-1