3-Allyl-4-methoxybenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931787-1G OR931787-5G
APOSOR931787-1GEA 220 EUR
APOSOR931787-1G APOSOR931787-5G
3-Allyl-4-methoxybenzaldehyde 95%
3-Allyl-4-methoxybenzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08691767
CAS nummer: 67483-48-1