(2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxin-6-yl)-acetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)acetic acid
OR931801-1G OR931801-5G
APOSOR931801-1GEA 86.2 EUR
APOSOR931801-1G APOSOR931801-5G
(2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxin-6-yl)-acetic acid 95%
(2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxin-6-yl)-acetic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066923
CAS nummer: 17253-11-1