2,4-Dichloro-5-methylphenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931805-1G OR931805-5G
APOSOR931805-1GEA 89.2 EUR
APOSOR931805-1G APOSOR931805-5G
2,4-Dichloro-5-methylphenol 95%
2,4-Dichloro-5-methylphenol
Formule: C₇H₆Cl₂O
Smeltpunt: 73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11520109
CAS nummer: 1124-07-8