1-Allyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931806-1G OR931806-250MG
APOSOR931806-1GEA 402 EUR
APOSOR931806-1G APOSOR931806-250MG
1-Allyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-Allyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formule: C₈H₉NO
MW: 135.163 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11505317
CAS nummer: 101001-68-7