2-(4-Aminobenzyl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931811-1G OR931811-250MG
APOSOR931811-1GEA 289 EUR
APOSOR931811-1G APOSOR931811-250MG
2-(4-Aminobenzyl)aniline 98%
2-(4-Aminobenzyl)aniline
Formule: C₁₃H₁₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01670227
CAS nummer: 1208-52-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II