(1-Methyl-2-oxoethyl)carbamic acid tert-butyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931836-1G OR931836-250MG
APOSOR931836-1GEA 490 EUR
APOSOR931836-1G APOSOR931836-250MG
(1-Methyl-2-oxoethyl)carbamic acid tert-butyl ester 95%
(1-Methyl-2-oxoethyl)carbamic acid tert-butyl ester
Formule: C₈H₁₅NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12031700
CAS nummer: 114857-00-0