4H,5H,6H,7H,8H-Thieno[3,2-b]azepin-5-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931890-1G OR931890-250MG
APOSOR931890-1GEA 359 EUR
APOSOR931890-1G APOSOR931890-250MG
4H,5H,6H,7H,8H-Thieno[3,2-b]azepin-5-one 95%
4H,5H,6H,7H,8H-Thieno[3,2-b]azepin-5-one
Formule: C₈H₉NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00980799
CAS nummer: 4751-61-5