tert-Butylboronic acid, pinacol ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9319-1G OR9319-5G
APOSOR9319-1GEA 22 EUR
APOSOR9319-1G APOSOR9319-5G
tert-Butylboronic acid, pinacol ester 97%
tert-Butylboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₀H₂₁BO₂
Dichtheid: 0,87 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06657801
CAS nummer: 99810-76-1