α,α,2,4-tetrachlorotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR931922-1G OR931922-5G
APOSOR931922-1GEA 0 EUR
APOSOR931922-1G APOSOR931922-5G
α,α,2,4-tetrachlorotoluene 98%
α,α,2,4-tetrachlorotoluene
Formule: C₇H₄Cl₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00043967
CAS nummer: 134-25-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III