(6-Chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR932073-1G OR932073-250MG
APOSOR932073-1GEA 117 EUR
APOSOR932073-1G APOSOR932073-250MG
(6-Chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol 95%
(6-Chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol
Formule: C₉H₉ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01073117
CAS nummer: 331949-55-4