5-Chloro-3-ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR932091-1G OR932091-250MG
APOSOR932091-1GEA 402 EUR
APOSOR932091-1G APOSOR932091-250MG
5-Chloro-3-ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
5-Chloro-3-ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₇H₉ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788964
CAS nummer: 128564-56-7