2,3-Dimethyl-1H-indole-7-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR932160-1G OR932160-250MG
APOSOR932160-1GEA 716 EUR
APOSOR932160-1G APOSOR932160-250MG
2,3-Dimethyl-1H-indole-7-carbaldehyde 95%
2,3-Dimethyl-1H-indole-7-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08059725
CAS nummer: 103987-28-6