3-Aminomethyl-2-methoxypyridine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR932171-1G OR932171-250MG
APOSOR932171-1GEA 454 EUR
APOSOR932171-1G APOSOR932171-250MG
3-Aminomethyl-2-methoxypyridine hydrochloride 95%
3-Aminomethyl-2-methoxypyridine hydrochloride
Formule: C₇H₁₀N₂O·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23703574
CAS nummer: 1588441-13-7