1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-acetonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR932219-1G OR932219-250MG
APOSOR932219-1GEA 636 EUR
APOSOR932219-1G APOSOR932219-250MG
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-acetonitrile 95%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-acetonitrile
Formule: C₁₀H₁₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09037894
CAS nummer: 124499-37-2