2-tert-Butyl-5-chloro-1,1-dioxoisothiazol-3(2H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR932241-250MG OR932241-1G
APOSOR932241-250MGEA 586 EUR
APOSOR932241-250MG APOSOR932241-1G
2-tert-Butyl-5-chloro-1,1-dioxoisothiazol-3(2H)-one
2-tert-Butyl-5-chloro-1,1-dioxoisothiazol-3(2H)-one
Formule: C₇H₁₀ClNO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09029621
CAS nummer: 850314-47-5