5-Chloro-2-hydroxy-4-methoxy-benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR932270-1G OR932270-250MG
APOSOR932270-1GEA 869 EUR
APOSOR932270-1G APOSOR932270-250MG
5-Chloro-2-hydroxy-4-methoxy-benzaldehyde 95%
5-Chloro-2-hydroxy-4-methoxy-benzaldehyde
Formule: C₈H₇ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08059080
CAS nummer: 89938-56-7