4-Aminopyrrolidin-2-one, 4-BOC protected 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR932307-1G OR932307-5G
APOSOR932307-1GEA 52.6 EUR
APOSOR932307-1G APOSOR932307-5G
4-Aminopyrrolidin-2-one, 4-BOC protected 97%
4-Aminopyrrolidin-2-one, 4-BOC protected
Formule: C₉H₁₆N₂O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD17677321
CAS nummer: 1245648-84-3