Boc-DL-tert-leucine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR932319-1G OR932319-25G OR932319-5G
APOSOR932319-1GEA 123 EUR
APOSOR932319-1G APOSOR932319-25G APOSOR932319-5G
Boc-DL-tert-leucine 97%
Boc-DL-tert-leucine
Formule: C₁₁H₂₁NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00057782
CAS nummer: 169870-82-0