4-Chloro-7-hydroxyquinoline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR932346-1G OR932346-250MG
APOSOR932346-1GEA 135 EUR
APOSOR932346-1G APOSOR932346-250MG
4-Chloro-7-hydroxyquinoline 95%
4-Chloro-7-hydroxyquinoline
Formule: C₉H₆ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09261120
CAS nummer: 181950-57-2