2-Methylaminoethyl chloride hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR932350-10G OR932350-1G OR932350-25G OR932350-100G
APOSOR932350-10GEA 68.7 EUR
APOSOR932350-10G APOSOR932350-1G APOSOR932350-25G APOSOR932350-100G
2-Methylaminoethyl chloride hydrochloride 97%
2-Methylaminoethyl chloride hydrochloride
Formule: C₃H₈ClN·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00050517
CAS nummer: 4535-90-4