2-Biphenylacetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR932405-1G OR932405-250MG
APOSOR932405-1GEA 222 EUR
APOSOR932405-1G APOSOR932405-250MG
2-Biphenylacetic acid 97%
2-Biphenylacetic acid
Formule: C₁₄H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06208460
CAS nummer: 14676-52-9