Methyl 4-bromo-3-cyanobenzoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR932422-1G OR932422-5G
APOSOR932422-1GEA 152 EUR
APOSOR932422-1G APOSOR932422-5G
Methyl 4-bromo-3-cyanobenzoate 97%
Methyl 4-bromo-3-cyanobenzoate
Formule: C₉H₆BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18398742
CAS nummer: 1232424-44-0