tert-Butyl 1-allylhydrazinecarboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR932581-1G OR932581-250MG
APOSOR932581-1GEA 0 EUR
APOSOR932581-1G APOSOR932581-250MG
tert-Butyl 1-allylhydrazinecarboxylate 95%
tert-Butyl 1-allylhydrazinecarboxylate
Formule: C₈H₁₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18447709
CAS nummer: 21075-86-5