5-Isopropyl-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Methoxy-2-methyl-5-(1-methylethyl)benzaldehyde
OR932660-1G OR932660-250MG
APOSOR932660-1GEA 135 EUR
APOSOR932660-1G APOSOR932660-250MG
5-Isopropyl-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde 95%
5-Isopropyl-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde
Formule: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192.254 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02629380
CAS nummer: 105337-42-6