4,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR932711-1G OR932711-250MG
APOSOR932711-1GEA 470 EUR
APOSOR932711-1G APOSOR932711-250MG
4,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 96%
4,7-Dichloro-1,6-naphthyridine
Formule: C₈H₄Cl₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11044711
CAS nummer: 952138-13-5