1-Ethylpiperidine-3-carbaldehyde hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR932717-1G OR932717-250MG
APOSOR932717-1GEA 541 EUR
APOSOR932717-1G APOSOR932717-250MG
1-Ethylpiperidine-3-carbaldehyde hydrochloride 95%
1-Ethylpiperidine-3-carbaldehyde hydrochloride
Formule: C₈H₁₅NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09864359
CAS nummer: 1255717-79-3