Methyl 2-(3-oxocyclobutyl)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR932724-1G OR932724-500MG
APOSOR932724-1GEA 1110 EUR
APOSOR932724-1G APOSOR932724-500MG
Methyl 2-(3-oxocyclobutyl)acetate
Methyl 2-(3-oxocyclobutyl)acetate
Formule: C₇H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20134006
CAS nummer: 1148130-30-6