4-Chloro-7-methoxyquinazoline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR932740-1G
OR932740-250MG
APOSOR932740-1GEA
132
EUR
APOSOR932740-1G
APOSOR932740-250MG
4-Chloro-7-methoxyquinazoline 95%
4-Chloro-7-methoxyquinazoline
Formule:
C₉H₇ClN₂O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06738758 CAS nummer: 55496-52-1 |