4-tert-Butyl-N-methylaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-(tert-Butyl)-N-methylaniline
OR932750-1G OR932750-250MG
APOSOR932750-1GEA 312 EUR
APOSOR932750-1G APOSOR932750-250MG
4-tert-Butyl-N-methylaniline 95%
4-tert-Butyl-N-methylaniline
Formule: C₁₁H₁₇N
MW: 163.259 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11111157
CAS nummer: 5279-59-4