5-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR932764-1G OR932764-250MG
APOSOR932764-1GEA 114 EUR
APOSOR932764-1G APOSOR932764-250MG
5-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
5-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₄H₃BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21605341
CAS nummer: 1328893-16-8