1H-[1,2,3]Triazolo[4,5-c]pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR932797-1G
OR932797-5G
APOSOR932797-1GEA
26.3
EUR
APOSOR932797-1G
APOSOR932797-5G
1H-[1,2,3]Triazolo[4,5-c]pyridine 95%
1H-[1,2,3]Triazolo[4,5-c]pyridine
Formule:
C₅H₄N₄ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02670924 CAS nummer: 273-05-2 |