4-Chloro-7-(prop-2-en-1-yl)-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR932827-1G OR932827-250MG
APOSOR932827-1GEA 811 EUR
APOSOR932827-1G APOSOR932827-250MG
4-Chloro-7-(prop-2-en-1-yl)-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
4-Chloro-7-(prop-2-en-1-yl)-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₉H₈ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09909315
CAS nummer: 186519-91-5