Benzofuran-6-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR932830-1G OR932830-250MG
APOSOR932830-1GEA 435 EUR
APOSOR932830-1G APOSOR932830-250MG
Benzofuran-6-ol 95%
Benzofuran-6-ol
Formule: C₈H₆O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08669481
CAS nummer: 13196-11-7