Methyl 2-(4-hydroxy-3-methylphenyl)acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR932836-1G OR932836-5G
APOSOR932836-1GEA 128 EUR
APOSOR932836-1G APOSOR932836-5G
Methyl 2-(4-hydroxy-3-methylphenyl)acetate 95%
Methyl 2-(4-hydroxy-3-methylphenyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08234607
CAS nummer: 64360-47-0