(3-O-Tolyl-isoxazol-5-yl)-methanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-(Hydroxymethyl)-3-(o-tolyl)isoxazole
OR932964-1G OR932964-250MG
APOSOR932964-1GEA 243 EUR
APOSOR932964-1G APOSOR932964-250MG
(3-O-Tolyl-isoxazol-5-yl)-methanol 95%
(3-O-Tolyl-isoxazol-5-yl)-methanol
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06738508
CAS nummer: 885273-56-3