3-Chloro-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR932970-1G OR932970-250MG
APOSOR932970-1GEA 185 EUR
APOSOR932970-1G APOSOR932970-250MG
3-Chloro-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine 98%
3-Chloro-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine
Formule: C₆H₄ClN₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12024539
CAS nummer: 1111638-10-8