tert-Butyl (4-(chlorosulphonyl)phenyl)carbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR933008-1G OR933008-5G
APOSOR933008-1GEA 155 EUR
APOSOR933008-1G APOSOR933008-5G
tert-Butyl (4-(chlorosulphonyl)phenyl)carbamate
tert-Butyl (4-(chlorosulphonyl)phenyl)carbamate
Formule: C₁₁H₁₄ClNO₄S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD10697736
CAS nummer: 269747-25-3
UN: 1759
ADR: 8,III