Methyl 2-amino-2-phenylpropanoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR933024-1G OR933024-250MG
APOSOR933024-1GEA 701 EUR
APOSOR933024-1G APOSOR933024-250MG
Methyl 2-amino-2-phenylpropanoate 98%
Methyl 2-amino-2-phenylpropanoate
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00268136
CAS nummer: 4507-41-9