Sodium 2-(hydroxymethylamino)acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Sodium 2-((hydroxymethyl)amino)acetate
OR933097-1G OR933097-250MG
APOSOR933097-1GEA 164 EUR
APOSOR933097-1G APOSOR933097-250MG
Sodium 2-(hydroxymethylamino)acetate 95%
Sodium 2-(hydroxymethylamino)acetate
Formule: C₃H₆NO₃·Na
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04307769
CAS nummer: 70161-44-3