2-Chloro-3-methylphenol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR933107-1G OR933107-5G
APOSOR933107-1GEA 132 EUR
APOSOR933107-1G APOSOR933107-5G
2-Chloro-3-methylphenol 96%
2-Chloro-3-methylphenol
Formule: C₇H₇ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036178
CAS nummer: 608-26-4