tert-Butyl n-(2-cyanoethyl)-N-methylcarbamate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR933135-1G OR933135-5G
APOSOR933135-1GEA 234 EUR
APOSOR933135-1G APOSOR933135-5G
tert-Butyl n-(2-cyanoethyl)-N-methylcarbamate 95%
tert-Butyl n-(2-cyanoethyl)-N-methylcarbamate
Formule: C₉H₁₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09909493
CAS nummer: 128304-84-7