tert-Butyl N-(1,3-oxazol-4-yl)carbamate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR933138-1G OR933138-250MG
APOSOR933138-1GEA 81.8 EUR
APOSOR933138-1G APOSOR933138-250MG
tert-Butyl N-(1,3-oxazol-4-yl)carbamate 95%
tert-Butyl N-(1,3-oxazol-4-yl)carbamate
Formule: C₈H₁₂N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18533643
CAS nummer: 1314931-66-2