2-Amino-4'-hydroxyacetophenone hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR933236-1G OR933236-25G OR933236-5G
APOSOR933236-1GEA 58.4 EUR
APOSOR933236-1G APOSOR933236-25G APOSOR933236-5G
2-Amino-4'-hydroxyacetophenone hydrochloride
2-Amino-4'-hydroxyacetophenone hydrochloride
Formule: C₈H₉NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08436951
CAS nummer: 19745-72-3